Learn More
Thermo Scientific™ Milieu de Slanetz et Bartley (déshydraté)
Détectez et dénombrez les entérocoques de l’eau et d’échantillons alimentaires grâce à ce milieu sélectif.
Marque:  Thermo Scientific™ CM0377B
168.63 EUR valable jusqu'au 2025-01-31
Utilisez le code promo "23894" pour bénéficier de cette offre.
Code produit. 10462643
  • 226.00€ / 500g
Expédition estimée: 15-10-2024
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Détectez et dénombrez les entérocoques de l’eau et d’échantillons alimentaires grâce au milieu (déshydraté) de Slanetz et Bartley Thermo Scientific™. Slanetz et Bartley1 ont initialement inventé ce milieu pour détecter et dénombrer les entérocoques par la technique de filtration sur membrane, mais celui-ci s’est également avéré utile comme milieu de d’étalement direct2, 3. Le milieu est très sélectif pour les entérocoques et, lorsqu’il est incubé à des températures élevées (44 à 45°C), toutes les colonies rouges ou marrons peuvent être acceptées comme des entérocoques présomptifs4, 5.
La détection et le dénombrement des entérocoques est de première importance pour la surveillance de l’hygiène alimentaire et la qualité microbienne de l’eau et des aliments.
L’agence environnementale “Microbiology of Drinking Water 2002”6 recommande l’utilisation du milieu de Slanetz et Bartley pour le dénombrement des entérocoques dans l’approvisionnement en eau, comme le fait la norme ISO de qualité de l’eau7. Les échantillons alimentaires peuvent être examinés en termes d’entérocoques par la méthode suggérée par le Nordic Committee of Food Analysis3.
  • Facile à lire : en raison de la réduction du chlorure de tétrazolium dans le milieu, les entérocoques forment des colonies rouge / marron foncé.
  • Sélectif : l’azoture de sodium présent dans le milieu est sélectif contre les organismes gram-négatif.
Les produits ne sont pas tous disponibles dans tous les pays. Veuillez nous contacter.
Les produits Remel™ et Oxoid™ font désormais partie intégrante de la marque Thermo Scientific
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
Référence industrielle : NMKL.
Poudre
500 g
Milieu de Slanetz et Bartley (gélose pour entérocoques, déshydratée)
Milieux de culture déshydratés
Pour 11,9 L de milieu
Suggestions de produits
Suggestions de produits
Vidéos
Sécurité et traitement
Sécurité et traitement
Identifiant produit
  • SLANETZ and BARTLEY MEDIUM
Catégorie de danger
  • TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 3
Mention de danger
  • H412-Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
Conseils de prudence
  • P273-Éviter le rejet dans l'environnement.
  • P391-Recueillir le produit répandu.
  • P501-Éliminer le contenu/récipient dans .
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contient: Sodium azide
Promotions
Pour un usage en laboratoire uniquement