Learn More
Thermo Scientific™ Peptone bactériologique neutralisée Oxoid™, 500 g
La peptone bactériologique neutralisée Oxoid est la forme neutralisée de la peptone bactériologique.
178.00€
Spécification
Description | Peptone bactériologique neutralisée |
---|---|
Forme | Poudre |
Type de produit | Peptone bactériologique neutralisée |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
10188862
|
Thermo Scientific™
LP0034B |
500 g |
178.00€
500g |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
La peptone bactériologique neutralisée Oxoid est la forme neutralisée de la peptone bactériologique.
Spécification
Peptone bactériologique neutralisée | |
Poudre | |
Peptone bactériologique neutralisée |