Learn More
Thermo Scientific™ Disque ONPG Oxoid™
Click to view available options
Quantité:
50 disques
Description
Le disque ONPG Thermo Scientific™ Oxoid est utilisé pour la détection rapide de l’activité de la bêta-galactosidase.
Spécification
Spécification
| Contenu et stockage | 2°C à 8°C |
| Format | Disk |
| Type | Disque ONPG |
| Comprend | Disque ONPG |
| Quantité | 50 disques |