Learn More
Thermo Scientific™ Disques de sensibilité aux antimicrobiens de nitrofurantoïne Oxoid™
Déterminez la sensibilité des microorganismes à l’aide des méthodes AST manuelles dont une gamme complète de disques de test de sensibilité aux antimicrobiens, faciles à utiliser et de qualité supérieure.
Marque:  Thermo Scientific™ CT0034B
47.64 EUR valable jusqu'au 2025-12-31
Utilisez le code promo "25339" pour bénéficier de cette offre.
Code produit. 11933982
  • 49.00€ / 250 pièces
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Description
Déterminez manuellement la sensibilité des microorganismes aux antibiotiques à l’aide des méthodes de tests de sensibilité aux antimicrobiens (AST) dont les disques de sensibilité antimicrobienne à la nitrofurantoïne Thermo Scientific™ Oxoid™ sont fiables et faciles à utiliser.
La facilité d’utilisation est assurée par des cartouches à ressort incassables, un étiquetage facile à lire et des indicateurs de fin de cartouche.
La diffusion de disques permet non seulement de classer les organismes résistants, intermédiaires et sensibles par des résultats quantitatifs, mais fournit également une indication visuelle des éléments suivants :
  • Niveau d’inoculum
  • Présence de contamination
  • Présence de mutants résistants
  • Activité bêta-lactamase
  • Antagonisme et synergie entre les antibiotiques
Chaque cartouche est scellée individuellement avec un dessiccant pour maintenir un niveau d’humidité de <2 %, garantissant ainsi une stabilité à long terme.
Tous les produits ne sont pas disponibles à la vente dans tous les territoires. Veuillez nous contacter.
Les produits Remel™ et Oxoid™ font désormais partie de la marque Thermo Scientific, regroupant des tests manuels, semi-automatisés et entièrement automatisés performants, ainsi qu’une gamme complète de milieux et de produits de diagnostic, pour offrir une solution complète et de bout en bout afin de livrer rapidement les produits dont vous avez besoin et produire les résultats de qualité dont votre laboratoire dépend.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
Nitrofurantoïne
100 μg
F
Sensibilité aux antimicrobiens
50 disques / cartouche
Conforme aux normes DIN et EUCAST
Disques de sensibilité aux antimicrobiens de nitrofurantoïne Oxoid
Disques de sensibilité aux antimicrobiens
5 cartouches /bte.
50 disques / cartouche
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
5 Réponse(s) trouvée(s)
Numéro de lot Type de certificat Date Catalog Number
Numéro de lot6244943 Type de certificatCertificat d’analyse Date02/04/2025 Catalog NumberCT0034B
Numéro de lot6248249 Type de certificatCertificat d’analyse Date02/04/2025 Catalog NumberCT0034B
Numéro de lot6245030 Type de certificatCertificat d’analyse Date31/03/2025 Catalog NumberCT0034B
Numéro de lot6241911 Type de certificatCertificat d’analyse Date25/03/2025 Catalog NumberCT0034B
Numéro de lot6241912 Type de certificatCertificat d’analyse Date25/03/2025 Catalog NumberCT0034B
Nom du produit
Thermo Scientific™ Disques de sensibilité aux antimicrobiens de nitrofurantoïne Oxoid™ >