Learn More
Thermo Scientific™ Solution de nitrocéfine Oxoid™
La nitrocéfine Thermo Scientific™ Oxoid est utilisée pour la détection de la production de bêta-lactamase.
Marque: Thermo Scientific™ SR0112C
Code nomenclature Nacres: NA.47
Informations supplémentaires : Poids : 0.00100kg Transport : UN number : 1325 Chem class : 4.1 Pack group : II
Description
L’oxyde d’azote Thermo Scientific™ est utilisé pour la détection de la production de bêta-lactamase.
- Reconstitue à 500 μg/ml
- Contenu : 5 flacons lyophilisés de nitrocéfine (1 mg) et 5 flacons de liquide réhydratant (1,9 ml)
Spécification
Nitrocéfine | |
5 flacons lyophilisés de nitrocéfine (1 mg) et 5 flacons de liquide réhydratant (1.9 ml) | |
Ensemble de 10 flacons/boîte |
Flacon | |
Flacons 2 x 5 |