Learn More
Thermo Scientific™ Bouillon Mueller-Hinton (déshydraté)
Réalisez des tests de sensibilité aux antimicrobiens (AST) sans effort à l’aide de ce milieu qui peut être utilisé dans les procédures standard internationalement reconnues
Marque: Thermo Scientific™ CM0405B
201.96 EUR valable jusqu'au 2024-12-31
Utilisez le code promo "23263" pour bénéficier de cette offre.
Code nomenclature Nacres: NA.75
Informations supplémentaires : Poids : 0.53820kg
Description
Réalisez des tests de sensibilité aux antimicrobiens sans effort (AST) à l’aide du bouillon Mueller-Hinton (déshydraté) Thermo Scientific™ Oxoid™, un milieu qui peut être utilisé dans des procédures standard reconnues au niveau international.
Le bouillon Mueller-Hinton est principalement utilisé pour les tests de sensibilité aux antimicrobiens (AST). Il a été produit en parallèle avec la gélose Mueller-Hinton CM0337. Lorsque des études sur la sensibilité aux antibiotiques seront réalisées dans des bouillons et des géloses, il sera particulièrement utile d’utiliser des milieux dont la formulation des nutriments est identique. Le bouillon Mueller-Hinton est recommandé pour les études de la concentration minimale inhibitrice (CMI) par dilution en bouillon1.
Le bouillon Mueller-Hinton nécessitera une supplémentation avec les cations divalents Mg++ et Ca++ après stérilisation2. La CLSI recommande les niveaux de cations suivants : Ca++, 20-25 mg/L ; Mg++, 10-12,5 mg/L.
Il est possible d’ajouter du sang de cheval lysé ou de la thymidine phosphorylase au bouillon pour améliorer les paramètres de la CMI des sulfamides et du triméthoprime3.
Les produits ne sont pas tous disponibles dans tous les pays. Veuillez nous contacter.
Les produits Remel™ et Oxoid™ font désormais partie intégrante de la marque Thermo Scientific
Spécification
Conforme aux normes CLSI. | |
Poudre | |
500 g |
Bouillon Mueller-Hinton | |
Bouillon | |
Pour 23,8 L de milieu |
Pour un usage en laboratoire uniquement