Learn More
Thermo Scientific™ Supplément sélectif de Preston modifié pour Campylobacter Oxoid™
Utilisé pour l’isolement de Campylobacter jejuni et Campylobacter coli dans des échantillons humains, animaux, aviaires et environnementaux.
Marque: Thermo Scientific™ SR0204E
178.66 EUR valable jusqu'au 2025-01-31
Utilisez le code promo "23894" pour bénéficier de cette offre.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
Complément sélectif Preston Campylobacter modifié Oxoid utilisé pour l’isolement de Campylobacter jejuni et Campylobacter coli dans des échantillons humains, animaux, aviaires et environnementaux.
- Supplément alternatif contenant de l’amphotéricine B en remplacement du cycloheximide
- Ajouter à la gélose de base pour campylobactéries, réf. CM0689B ou au bouillon nutritif n° 2, réf. CM0067B
- Chaque flacon contient 500 ml de milieu
Spécification
Campylobacter | |
Lyophilisation | |
10/boîte |
Supplément sélectif modifié pour campylobactéries Preston | |
Supplément sélectif | |
Chaque flacon permet de fabriquer 500 ml de milieu |