Learn More
Thermo Scientific™ Réactifs GNB (Gram-negative bacteria) et accessoires Oxoid™ Microbact™
Click to view available options
Description:
Bande d‘oxydase Microbact
Huile minérale Microbact
Kit de réactif Microbact D
Plateau de maintien Microbact 12A/12B.
Plateau de maintien Microbact 24E/12E
Réactif Microbact Indole-Kovacs
Réactif Microbact Spot Indole DMACA
Réactif Microbact TDA
Réactif Microbact VP I
Réactif Microbact VP II
Réactifs Microbact Nitrate A
Réactifs Microbact Nitrate B
Quantité:
100/paquet
10 ml/flacon
1 flacon
1 plateau
50/boîte
6 flacons de 10 ml
Unit Size:
1 pièce
10 pièces
100 pièces
10mL
50 tests
50mL
Description
Simplifiez la détection des bactéries gram-négatif grâce aux réactifs et accessoires pour GNB (Gram-negative bacteria) Thermo Scientific™ Oxoid™ Microbact™ pratiques.
Les bactéries à gram-négatif représentent des préoccupations importantes aussi bien dans les infections cliniques que pour les contaminations alimentaires. Dans le contexte clinique, il est crucial d’identifier l’agent responsable pour déterminer la cause de l’infection et établir un protocole de traitement approprié. Dans l’industrie agroalimentaire, l’identification biochimique favorise la traçabilité de la source de contamination. Grâce à ce kit GNB, les entérobactériacées et divers bacilles à Gram-négatif courants sont identifiés avec rapidité et précision, ce qui permet de prendre et de suivre rapidement les mesures appropriées.
Éléments supplémentaires requis : Huile minérale (MB1093A), bandes d’oxydase (MB0266A), logiciel Microbact (MB1244A), réactif indole (MB0209A), réactif VPI (MB0181A), réactif VPII (MB0184A), réactif TDA (MB0180A), réactif NIT A (MB0186A), réactif NIT B (MB0187A). Les 6 réactifs ci-dessus sont également disponibles sous forme d’un ensemble de réactifs D (MB1082A).
Les produits ne sont pas tous disponibles dans tous les pays. Veuillez nous contacter.
Les produits Oxoid™ font désormais partie de la marque Thermo Scientific en regroupant des tests manuels, semi-automatisés et entièrement automatisés performants ainsi qu’une gamme complète de milieux et de produits de diagnostic, offrant ainsi une solution complète et de bout en bout pour livrer rapidement les produits requis et les résultats de qualité dont votre laboratoire a besoin.
- Rapides : plus de résultats disponibles après une nuit d’incubation
- Simples : bandelette de test simple ou microplaque
- Faciles à lire et à interpréter : les résultats sont clairement visibles comme des réactions de couleurs distinctes qui peuvent être interprétées à l’aide du kit d’identification Microbact (MB1244A)
- Complets : Identifie > 100 bactéries à Gram-négatif, des entérobactériacées plus rares et bactéries à Gram-négatif et à oxydase-positive
- Flexibles : utilisez des barrettes simples ou des systèmes combinés pour les identifications plus complexes. Idéaux pour une utilisation dans les laboratoires cliniques ou de microbiologie alimentaire
- Fiables : gamme complète de tests biochimiques basés sur les méthodologies de référence publiées1-4
Éléments supplémentaires requis : Huile minérale (MB1093A), bandes d’oxydase (MB0266A), logiciel Microbact (MB1244A), réactif indole (MB0209A), réactif VPI (MB0181A), réactif VPII (MB0184A), réactif TDA (MB0180A), réactif NIT A (MB0186A), réactif NIT B (MB0187A). Les 6 réactifs ci-dessus sont également disponibles sous forme d’un ensemble de réactifs D (MB1082A).
Les produits ne sont pas tous disponibles dans tous les pays. Veuillez nous contacter.
Les produits Oxoid™ font désormais partie de la marque Thermo Scientific en regroupant des tests manuels, semi-automatisés et entièrement automatisés performants ainsi qu’une gamme complète de milieux et de produits de diagnostic, offrant ainsi une solution complète et de bout en bout pour livrer rapidement les produits requis et les résultats de qualité dont votre laboratoire a besoin.
Specifications
Specifications
| Description | Huile minérale Microbact |
| Format | Flacon |
| Type d’emballage | 1 boîte |
| Quantité | 1 flacon |
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Spot an opportunity for improvement?Share a Content Correction