Learn More
Thermo Scientific™ Kit GNB Microbact™
Click to view available options
Description:
Kit GNB Microbact 12A
Kit Microbact GNB 12B
Kit Microbact GNB 24E
Quantité:
40 tests/kit
60 tests/kit
Conditionnement:
40 tests
60 tests
Description
Simplifiez l’identification de bactéries à Gram-négatif anaérobies et facultativement anaérobies (entérobactéries et bactéries à Gram-négatif diverses) avec le kit GNB Thermo Scientific™ Oxoid™ Microbact™, un système d’identification biochimique complet et autonome. Ce kit utilise 24 tests biochimiques différents en format microplaques pour produire des réactions de couleurs distinctes faciles à lire, généralement après une incubation d’une nuit.
Les bactéries à Gram-négatif représentent des préoccupations importantes aussi bien dans les infections cliniques que pour les contaminations alimentaires. Dans le contexte clinique, il est crucial d’identifier l’agent responsable pour déterminer la cause de l’infection et établir un protocole de traitement approprié. Dans l’industrie agroalimentaire, l’identification biochimique favorise la traçabilité de la source de contamination. Grâce à ce kit GNB, les entérobactériacées et divers bacilles à Gram-négatif courants sont identifiés avec rapidité et précision, ce qui permet de prendre et de suivre rapidement les mesures appropriées.
Éléments supplémentaires requis : Huile minérale (MB1093A), barrettes d’oxydase (MB0266A), logiciel Microbact (MB1244A), réactif Indole (MB0209A), réactif VPI (MB0181A), réactif VPII (MB0184A), réactif TDA (MB0180A), réactif NIT A (MB0186A), réactif NIT B (MB0187A). Les six réactifs ci-dessus sont également disponibles sous forme d’un ensemble de réactifs D (MB1082A).
Les produits ne sont pas commercialisés dans tous les pays. Veuillez nous contacter.
Les produits Oxoid™ font désormais partie de la marque Thermo Scientific, regroupant des tests manuels performants , semi-automatisés et entièrement automatisés ainsi qu’ une gamme complète de milieux et de produits de diagnostic afin d’offrir une solution complète et rapide avec la qualité vous avez besoin.
- Rapide : La plupart des résultats sont disponibles après une nuit d’incubation
- Simple et économique : Format de microplaque simple
- Facile à lire et à interpréter : les résultats sont clairement visibles comme des réactions de couleurs distinctes qui peuvent être interprétées à l’aide du kit d’identification Microbact (MB1244A)
- Complet : Identifie > 100 bactéries à Gram-négatif, des entérobactériacées plus rares et bactéries à Gram-négatif et à oxydase-positive
- Souple : Utilisation de barrettes simples ou de systèmes combinés pour les identifications plus complexes. Idéal pour utilisation dans les laboratoires cliniques ou de microbiologie alimentaire
- Fiable : Une gamme complète de tests biochimiques basés sur les méthodologies de référence1 à 4
Éléments supplémentaires requis : Huile minérale (MB1093A), barrettes d’oxydase (MB0266A), logiciel Microbact (MB1244A), réactif Indole (MB0209A), réactif VPI (MB0181A), réactif VPII (MB0184A), réactif TDA (MB0180A), réactif NIT A (MB0186A), réactif NIT B (MB0187A). Les six réactifs ci-dessus sont également disponibles sous forme d’un ensemble de réactifs D (MB1082A).
Les produits ne sont pas commercialisés dans tous les pays. Veuillez nous contacter.
Les produits Oxoid™ font désormais partie de la marque Thermo Scientific, regroupant des tests manuels performants , semi-automatisés et entièrement automatisés ainsi qu’ une gamme complète de milieux et de produits de diagnostic afin d’offrir une solution complète et rapide avec la qualité vous avez besoin.
Spécification
Spécification
| Description | Kit Microbact GNB 24E |
| Substances à analyser détectables | Bacilles Gram négatif aérobies et anaérobies facultatifs |
| Type d’emballage | 1 boîte |
| Quantité | 40 tests/kit |