Learn More
Thermo Scientific™ Bouillon d‘extrait de malt Oxoid™
Cultivez des moisissures et des levures présentant une morphologie et une pigmentation typiques avec ce milieu acide.
Marque: Thermo Scientific™ CM0057B
Description
Cultivez des moisissures et des levures présentant une morphologie et une pigmentation typiques grâce au bouillon d’extrait de malt Thermo Scientific™ Oxoid™ (déshydraté). La peptone mycologique présente dans le milieu permet une prolifération des levures et des moisissures avec une morphologie et une pigmentation typiques. En raison de la nature acide du milieu, il inhibe la croissance des bactéries, ce qui entraîne une meilleure isolation des levures et des moisissures des matériaux fortement infectés par les bactéries.
Le bouillon d’extrait de malt est un milieu liquide recommandé pour la culture de moisissures et de levures.
Les produits ne sont pas tous disponibles à la vente dans tous les pays. Veuillez nous contacter.
Les produits Remel™ et Oxoid™ font désormais partie intégrante de la marque Thermo Scientific
Spécification
Bouillon d‘extrait de malt | |
Milieux de culture déshydratés | |
Pour milieu de 25.0 L |
Poudre | |
500 g |
Sécurité et traitement
- MALT EXTRACT BROTH
Mention d'avertissement
- Dangers
Catégorie de danger
- Sensibilisant respiratoire Catégorie 1
Mention de danger
- H334-Peut provoquer des symptômes allergiques ou d'asthme ou des difficultés respiratoires par inhalation.
Conseils de prudence
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
- P304-EN CAS D'INHALATION:.
- P342+P311-En cas de symptômes respiratoires: Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
Informations supplémentaires
- MIXTURE LIST-Contient: Barley, malt
Pour un usage en laboratoire uniquement