Learn More
Thermo Scientific™ Bouillon M17 (déshydraté)
Cultivez des streptocoques lactiques et leurs bactériophages grâce à ce milieu
Marque: Thermo Scientific™ CM0817B
Description
Cultivez des streptocoques lactiques et leurs bactériophages avec le bouillon M17 (déshydraté) Thermo Scientific™ Oxoid™. L’utilisation du bouillon M17 en association avec la gélose M17 est recommandée par Terzaghi et Sandine1 pour les dosages bactériophages.
Les streptocoques lactiques sont exigeants d’un point de vue nutritionnel et nécessitent des milieux complexes pour une croissance optimale2,3. Leur nature acidifiante homofermentaire requiert que le milieu soit bien tamponné afin que le pH de culture soit maintenu au-dessus de 5,7 pendant la croissance active. Ce maintien du pH est important car un pH plus faible peut léser les germes et réduire ainsi le nombre de streptocoques lactiques recherchés.
Le bouillon M17 contient du glycérophosphate de di-sodium qui a une capacité tampon suffisante pour maintenir le pH au-dessus de 5,7 des cultures en croissance active, même après 24 heures à 30°C. Cet agent tampon permet également d’ajouter du calcium sans qu’un complexe de précipitation soit formé. Le milieu contenant du calcium est utilisé pour le dosage des bactériophages des streptocoques lactiques1.
Les produits ne sont pas tous disponibles à la vente dans tous les pays. Veuillez nous contacter.
Les produits Remel™ et Oxoid™ font désormais partie intégrante de la marque Thermo Scientific
Spécification
Référence industrielle : IDF. | |
Poudre | |
500 g |
Bouillon M17 | |
Milieux de culture déshydratés | |
Pour 13,4 L de milieu |
Pour un usage en laboratoire uniquement