Learn More
Thermo Scientific™ Comprimés de bouillon de lysine décarboxylase (modification de Taylor) (déshydratés)
Avec ce milieu, détectez la production de lysine décarboxylase par salmonella et par d’autres entérobactéries.
Marque: Thermo Scientific™ CM0308S
Code nomenclature Nacres: NA.47
Informations supplémentaires : Poids : 0.01000kg
Description
Détectez la production de lysine décarboxylase par salmonella et par d’autres entérobactéries avec les comprimés de bouillon de lysine décarboxylase Thermo Scientific™ Oxoid™ (modification de Taylor) (déshydratés). Le bouillon de lysine décarboxylase est un milieu diagnostic qui distingue les salmonelles (ainsi que d’autres entérobactéries) par l’intermédiaire d’une réaction biochimique distincte. La modification de Taylor du milieu1 montre une amélioration des performances par rapport à la formulation décrite par Falkow2. Pour réaliser cela, il faut omettre la peptone du milieu, ce qui élimine les faux positifs causés par les citrobacter freundii et d’autres types de paracolons.
Le bouillon de lysine décarboxylase est particulièrement adapté à l’étude des réactions de la décarboxylase chez les membres de la famille des entérobactéries.
La modification de Taylor rend le milieu relativement facile à contrôler sans avoir besoin d’une culture anaérobique et d’un pH faible.
Au cours des premiers stades d’incubation, la fermentation du glucose dans l’organisme, associée à la production d’acide, modifie la couleur en jaune. Au cours d’une incubation ultérieure, il y aura une réaction alcaline si la lysine est décarboxylée en cadavérine. La couleur passe alors au violet (positif). Si la couleur reste jaune, cela signifie que la réaction est négative.
Les produits ne sont pas tous disponibles à la vente dans tous les pays. Veuillez nous contacter.
Les produits Remel™ et Oxoid™ font désormais partie intégrante de la marque Thermo Scientific
Spécification
Comprimés de bouillon de lysine décarboxylase | |
Milieux de culture | |
5 x 20 comprimés |
la production de lysine décarboxylase par les Salmonella et d’autres entérobactéries. | |
5 flacons/boîte | |
Tablette |