Learn More
Thermo Scientific™ Supplément sélectif pour MWY Legionella Oxoid™
Le supplément sélectif Oxoid Legionella MWY est utilisé pour l’isolement de la Legionella pneumophila à partir d’échantillons d’eau potable.
225.00€ - 656.00€
Spécification
Espèces | La légionelle |
---|---|
Description | Supplément sélectif pour MWY Legionella |
Forme | Lyophilisation |
Type de produit | Supplément sélectif |
Quantité | 10/boîte |
Code produit | Marque | Rendement | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Rendement | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
17140671
|
Thermo Scientific™
SR0255B |
Chaque flacon permet de fabriquer 500 ml de milieu |
656.00€
10 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
17150671
|
Thermo Scientific™
SR0255E |
Chaque flacon permet de fabriquer 100 ml de milieu |
225.00€
10 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
Le supplément sélectif Oxoid Legionella MWY est utilisé pour l’isolement de la Legionella pneumophila à partir d’échantillons d’eau potable.
Ajouter à la base de gélose CYE pour légionelles, référence CM0655BSpécification
La légionelle | |
Lyophilisation | |
10/boîte |
Supplément sélectif pour MWY Legionella | |
Supplément sélectif |