Learn More
Thermo Scientific™ Kit de dépistage pour les virus respiratoires IMAGEN™ utilisant un test par immunofluorescence directe
Description
Grâce à ce test, vous pouvez détecter de manière présomptive le virus respiratoire syncytial (VRS), les virus influenza A et B, les virus Parainfluenza 1, 2 et 3 et l’adénovirus dans des échantillons respiratoires.
Grâce au kit de dépistage des virus respiratoires Thermo Scientific™ IMAGEN™, détectez de manière présomptive le virus respiratoire syncytial (VRS), les virus influenza A et B, les virus parainfluenza 1, 2 et 3 et l’adénovirus dans des échantillons respiratoires. Le dosage ne permet pas de différencier les virus. Chaque virus devra être identifié et sa présence confirmée à l’aide de réactifs d’anticorps monoclonaux monospécifiques marqués au FITC (isothiocyanate de fluorescéine) comme ceux de la gamme IMAGEN ou par d’autres méthodes. Les résultats obtenus sur des prélèvements respiratoires directs doivent être confirmés par culture cellulaire
Les infections dues aux virus respiratoires constituent un problème majeur de santé publique dans le monde entier car elles sont liées à la majeure partie des épidémies de maladies respiratoires1,2,3. Les virus respiratoires affectent les individus quel que soit leur âge, cependant les infections sont plus graves chez les nouveau-nés, les personnes âgées et les populations immunodéprimées, conduisant le plus souvent à l’hospitalisation des patients4. Un diagnostic rapide des infections virales respiratoires constitue un facteur important dans prise en charge des patients, la prévention et le contrôle des épidémies et permet également d’influencer l’utilisation de la thérapie antivirale, en particulier dans les cas d’infections par le virus influenza A et le VRS.3
Utilisez le kit de dépistage des virus respiratoires IMAGEN comme méthode rapide, sensible et spécifique pour la détection présomptive du virus syncytial respiratoire (VRS), des virus influenza A et B, des virus parainfluenza 1, 2 et 3 et de l’adénovirus dans des échantillons respiratoires.
- Résultat rapide : en un peu plus de 30 minutes après la réception de l’échantillon ou de la culture à tester.
- Simplicité : les réactifs prêts à l’emploi ainsi que tous les tests IMAGEN suivent la même méthodologie de base
- Sensibilité et spécificité excellentes : les anticorps de haute qualité et bien caractérisés utilisés dans le dosage offrent une sensibilité et une spécificité excellentes
- Résultats faciles à lire
- Longue durée de conservation : jusqu’à 24 mois
Les principaux virus responsables des infections des voies respiratoires basses sont le virus syncytial respiratoire (VRS), les virus influenza A et B, les virus parainfluenza et les adénovirus. Les taux de prévalence attendus pour chacun de ces virus sont détaillés (avec les références) dans la Section 13, Valeurs Attendues.
Le VRS et les virus parainfluenza sont des virus saisonniers, et sont responsables d’infections des voies respiratoires basses chez les nouveau-nés et les jeunes enfants. Ils entraînent fréquemment des bronchiolites, des laryngo-trachéites, des bronchites et parfois des pneumonies5,6,7. Les virus influenza A et B sont responsables d’épidémies saisonnières dans le monde entier de maladies respiratoires chez l’adulte et les nouveau-nés. Les symptômes vont d’infections bénignes des voies respiratoires hautes à des pneumonies graves8,9. Une pneumonie aiguë chez les patients âgés ou immunodéprimés peut être mortelle en particulier lorsqu’elle est associée à des infections microbiennes secondaires.
Les infections à adénovirus entraînent des maladies respiratoires, oculaires et entériques10. Les adénovirus sont considérés comme étant responsables de 5 % des maladies respiratoires aiguës chez l’enfant de moins de 4 ans, et comme étant une cause courante de pharyngites chez les jeunes enfants11.
Les produits ne sont pas tous disponibles à la vente dans tous les pays. Veuillez nous contacter.
Les produits Remel™ et Oxoid™ font désormais partie intégrante de la marque Thermo Scientific
Spécification
Spécification
| Description | IMAGEN™ Respiratory Screen |
| Substances à analyser détectables | Virus respiratoire |
| Type d’échantillon | Nasopharyngé |
| Type | Réactif |
| Quantité | 100 tests |