Learn More
Thermo Scientific™ Kit de typage IMAGEN™ pour virus parainfluenza utilisant un test par immunofluorescence directe
Description
Détectez et différenciez rapidement les virus parainfluenza de types 1, 2 et 3 grâce à ce kit rapide et facile à lire.
Grâce au kit de typage Thermo Scientific™ IMAGEN™ pour les virus parainfluenza, détectez et différentiez rapidement les antigènes des virus parainfluenza de types 1, 2 et 3 directement dans les aspirats nasopharyngés ou dans les préparations de culture cellulaire. Ce test par immunofluorescence directe utilise des anticorps monoclonaux spécifiques pour détecter et identifier les virus parainfluenza de types 1, 2 et 3
Les virus parainfluenza font partie du genre Paramyxovirus, de la famille des Paramyxoviridae.1 Il existe 6 espèces de paramyxovirus connues pour infecter les humains, notamment les virus parainfluenza 1, 2, 3 et 4 (sous-types 4a et 4b), le virus des oreillons et le virus de la maladie de Newcastle. Parmi les 4 virus parainfluenza, les types 1, 2 et 3 sont désormais reconnus comme cause majeure de maladies respiratoires aiguës chez le nourrisson et l’enfant.2,3
Utilisez le kit IMAGEN pour parainfluenza comme méthode rapide, sensible et spécifique pour la détection et la différenciation des antigènes des virus parainfluenza de types 1, 2 et 3 directement dans les aspirats nasopharyngés ou dans les préparations de culture cellulaire.
- Résultat rapide : en un peu plus de 30 minutes après la réception de l’échantillon ou de la culture à tester.
- Simplicité : les réactifs prêts à l’emploi ainsi que tous les tests IMAGEN suivent la même méthodologie de base
- Sensibilité et spécificité excellentes : les anticorps de haute qualité et bien caractérisés utilisés dans le dosage offrent une sensibilité et une spécificité excellentes
- Résultats faciles à lire
- Longue durée de conservation : jusqu’à 24 mois
Le kit IMAGEN parainfluenza contient des anticorps monoclonaux conjugués à l’isothiocyanate de fluorescéine (FITC) qui se lient spécifiquement aux virus parainfluenza de types 1, 2 ou 3. Les échantillons sont incubés avec les réactifs conjugués à la FITC pendant 15 minutes. L’excès de réactif est ensuite éliminé grâce à un lavage avec une solution saline tamponnée au phosphate (PBS). Les zones colorées sont montées sur plaques et examinées au moyen d’un éclairage épifluorescent. Si des virus parainfluenza de types 1, 2 ou 3 sont présents, la présence caractéristique de fluorescence intracellulaire vert pomme est observée dans les cellules infectées, contrastant avec le fond coloré en rouge des cellules non infectées.
Les produits ne sont pas tous disponibles à la vente dans tous les pays. Veuillez nous contacter.
Les produits Remel™ et Oxoid™ font désormais partie intégrante de la marque Thermo Scientific
Spécification
Spécification
| Contenu et stockage | 2°C à 8°C |
| Description | Typage IMAGEN™ Parainfluenza |
| Substances à analyser détectables | Grippe |
| Méthode de détection | Nasopharyngé |
| Type d’échantillon | Nasopharyngé |
| Type | Réactif |
| Quantité | 50 dosages |