Learn More
Thermo Scientific™ Supplément HTM Oxoid™
Click to view available options
Quantité:
10/boîte
Conditionnement:
10 pièces
Description
Le supplément HTM Oxoid est utilisé pour les tests de sensibilité d’Haemophilus influenzae.
- Ajouter à la base HTM, réf. CM0898 B. Conserver de -20° C à 0° C
- Chaque flacon contient 500 ml de milieu
Spécification
Spécification
| Description | Supplément HTM |
| Forme | Lyophilisation |
| Type de produit | Supplément |
| Quantité | 10/boîte |
| Rendement | Chaque flacon permet de fabriquer 500 ml de milieu |