Learn More
Thermo Scientific™ Sérum de cheval Oxoid™
Le sérum de cheval Thermo Scientific™ Oxoid est un extrait de sang de cheval à ajouter aux milieux de culture.
Marque: Thermo Scientific™ SR0035C
97.76 EUR valable jusqu'au 2024-09-17
Utilisez le code promo "21690" pour bénéficier de cette offre.
Code nomenclature Nacres: NA.71
Informations supplémentaires : Poids : 0.14400kg
Description
Le sérum de cheval Thermo Scientific™ Oxoid est un extrait de sang de cheval à ajouter aux milieux de culture.
Spécification
Cheval | |
Liquide | |
Sang total de cheval, Supplément | |
100 mL |