Learn More
Thermo Scientific™ Supplément demi-Fraser Oxoid™
Click to view available options
Quantité:
10/boîte
Pour 2,25 L de base
Conditionnement:
10 pièces
Description
Le supplément Oxoid Half Fraser est utilisé pour l’enrichissement des espèces de la Listeria.
- Ajouter à la base de bouillon Fraser, réf. CM0895B
Spécification
Spécification
| Description | Supplément demi-Fraser |
| Forme | Lyophilisation |
| Type de produit | Supplément |
| Quantité | 10/boîte |
| Rendement | Chaque flacon permet de fabriquer 225 ml de milieu |
| Espèces | Listeria |