Learn More
Thermo Scientific™ Supplément sélectif pour Gardnerella Vaginalis Oxoid™
Le supplément sélectif Gardnerella Vaginalis Oxoid est utilisé pour l’isolement de Gardnerella vaginalis.
Marque: Thermo Scientific™ SR0119E
Code nomenclature Nacres: NA.74
Informations supplémentaires : Poids : 0.01000kg
Description
Le supplément sélectif Oxoid Gardnerella Vaginalis est utilisé pour l’isolement de Gardnerella vaginalis.
- Ajouter à la base de gélose pour sang Columbia, réf. CM0331B
- Chaque flacon contient 500 ml de milieu
Spécification
Gardnerella Vaginalis | |
Lyophilisation | |
10/boîte |
Supplément sélectif Gardnerella vaginalis | |
Supplément sélectif | |
Chaque flacon permet de fabriquer 500 ml de milieu |