Learn More
Thermo Scientific™ Test latex pour Escherichia coli O157
Confirmez rapidement l’identification d’E. coli sérogroupe O157 à partir de colonies en culture sur des milieux gélosés à l’aide de l’agglutination au latex.
Marque: Thermo Scientific™ DR0620M
176.08 EUR valable jusqu'au 2024-12-31
Utilisez le code promo "23263" pour bénéficier de cette offre.
Code nomenclature Nacres: NA.47
Informations supplémentaires : Poids : 0.20000kg
Description
Confirmez rapidement l’identification des colonies sur milieu solide d’E. coli sérogroupe O157 à l’aide du test d’agglutination au latex Thermo Scientific™ Escherichia coli O157.
Utilisez ce test au latex sec conçu pour mettre en évidence par agglutination sur lame les souches E. coli possédant l’antigène du sérogroupe O157.Le test est plus efficace s’il est associé à une gélose MacConkey au sorbitol. Les souches d’E. coli O157:H7 ne font pas fermenter le sorbitol et fournissent donc des colonies incolores sur ce milieu. La majorité des isolats d’E. coli font fermenter le sorbitol et ont pour résultat des colonies d’une couleur rose caractéristique. La gélose MacConkey au sorbitol doit être utilisée en tant que test primaire. Les colonies ne faisant pas fermenter le sorbitol peuvent ensuite être testées avec des réactifs au latex pour déterminer si les isolats appartiennent au sérogroupe O157 et, par conséquent, s’il s’agit de souches pouvant potentiellement produire de la vérotoxine.
- Les réactifs pré-distribués permettent d’éliminer des étapes pour obtenir des résultats plus rapidement
- Le stockage à température ambiante pendant une période de deux ans au maximum simplifie lsa gestion de stock.
- Les particules de latex bleues sont sensibilisées avec des anticorps réactifs (positifs) et non réactifs (négatifs), puis séchées sur les cartes de réaction pour une meilleure praticabilité.
Les produits ne sont pas tous disponibles dans toutes les régions. Veuillez nous contacter.
Les produits Remel™ et Oxoid™ font désormais partie de la marque Thermo Scientific, regroupant des tests manuels performants , semi-automatisés et entièrement automatisés ainsi qu’ une gamme complète de milieux et de produits de diagnostic afin d’offrir une solution complète et rapide avec la qualité dont vous avez besoin
Spécification
2°C à 8°C | |
E. coli | |
Kit de test d’E. coli |
Test au latex pour E. coli O157 | |
Colonies d’E. coli à partir de la plaque | |
100 tests/kit |