Learn More
Thermo Scientific™ Test d’agglutination au latex DrySpot™ Pneumo
Détectez rapidement l’antigène capsulaire de Streptococcus pneumoniae isolé à partir de plaques de culture et d’hémoculture par agglutination au latex.
Marque: Thermo Scientific™ DR0420M
368.28 EUR valable jusqu'au 2025-12-31
Utilisez le code promo "25339" pour bénéficier de cette offre.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
Confirmez rapidement l’identification de Streptococcus pneumoniae isolé à partir de boites de culture et d’hémocultures par test d’agglutination au latex à l’aide du test Thermo Scientific™ DrySpot™ Pneumo.
Utilisez ce test d’agglutination au latex déshydraté pour identifier Streptococcus pneumoniae.Les particules de latex bleu sensibilisées avec des anticorps de lapin sont déshydratées sur la carte test. Elles réagissent avec les sérotypes de pneumocoques pour former une agglutination et fournir la zone de réaction test.
Les particules de latex bleu sensibilisées avec des globulines de lapin non réactives sont déshydratées sur la carte test pour fournir la zone de réaction de contrôle.
Streptococcus pneumoniae est l’une des causes principales de pneumonie bactérienne, de méningite et d’otite moyenne. Les propriétés anti-phagocytaires de la capsule polysaccharide sont essentielles pour la virulence de l’organisme. L’organisme peut proliférer sans danger dans les voies respiratoires supérieures, mais il peut également accéder aux poumons par l’aspiration où il peut établir une pneumonie aiguë. En outre, cet organisme peut également accéder à la circulation sanguine et aux méninges pour provoquer des infections aiguës, purulentes et potentiellement mortelles.
Les produits ne sont pas commercialisés dans tous les pays. Veuillez nous contacter.
Les produits Remel™ et Oxoid™ font désormais partie de la marque Thermo Scientific, regroupant des test manuels performants, semi-automatiques et entièrement automatiques, de même qu’une gamme exhaustive de milieux et de produits de diagnostic. Le tout vous offrant une solution complète pour vous fournir rapidement tous les produits dont vous avez besoin et la qualité de résultat dont dépend votre laboratoire
![TRUSTED_SUSTAINABILITY](/content/dam/fishersci/glyphs/Sustain_Badge.png)
Spécification
2°C à 25°C | |
Test au latex DrySpot Pneumo | |
20 cartes de réaction (3 tests/carte), contrôle positif, contrôle négatif, solution saline dans un tampon phosphate, palettes pour le mélange, clips de fermeture | |
60 tests/kit |
Positif | |
Kit de test de streptocoques | |
Latex |