Learn More
Thermo Scientific™ Test d’agglutination au latex des espèces Legionella DrySpot™
Confirmez rapidement l’identification de plusieurs espèces Legionella à partir d’une culture avec ce test simple d’agglutination au latex.
Marque: Thermo Scientific™ DR0220M
420.80 EUR valable jusqu'au 2025-12-31
Utilisez le code promo "25339" pour bénéficier de cette offre.
Description
Confirmez rapidement les espèces Legionella avec le test d’agglutination au latex Thermo Scientific™ DrySpot™ Legionella species, un test simple d’agglutination au latex déshydraté pour confirmer les cultures de L. longbeachae 1 et 2, L. bozemanii 1 et 2, L. dumoffii, L. gormanii, L. jordanis, T. micdadei et L. anisa.
Utilisez ce test d’agglutination au latex déshydraté pour identifier les espèces Legionella isolées à partir de patients suspectés de légionellose ou de sources environnementales.Particules de latex bleu sensibilisées avec des anticorps de lapin spécifiques dirigés contre les espèces et les sérotypes suivants : L. longbeachae 1 et 2, L. bozemanii 1 et 2, L. dumoffii, L. gormanii, L. jordanis, T. micdadei et L. anisa. Zone de réaction test.
Particules de latex bleu sensibilisées avec des globulines de lapin non réactives sur la carte test. Zone de réaction de contrôle.
Les produits ne sont pas commercialisés dans tous les pays. Veuillez nous contacter.
Les produits Remel™ et Oxoid™ font désormais partie de la marque Thermo Scientific, regroupant des test manuels performants, semi-automatiques et entièrement automatiques, de même qu’une gamme exhaustive de milieux et de produits de diagnostic. Le tout vous offrant une solution complète pour vous fournir rapidement tous les produits dont vous avez besoin et la qualité de résultat dont dépend votre laboratoire
Spécification
2°C à 25°C | |
La légionelle | |
Kit de test au latex Legionella | |
60 tests/kit |
Test au latex des espèces Legionella DrySpot | |
Source environnementale | |
20 cartes de réaction (3 tests/carte), contrôle positif, contrôle négatif, solution saline dans un tampon phosphate, palettes pour le mélange, clips de fermeture |
Suggestions de produits
Clients qui ont consulté cet article ont également consulté
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.