Learn More
Thermo Scientific™ Lames gélosées Oxoid™ Dip-Slides™
Code produit. 11433959
Click to view available options
Quantité:
10/boîte
10/paquet
10 / boîte
Format:
Lame immergée
Type de milieu:
Gélose OGYE
Gélose VRBG + germicide
Gélose VRGB
Gélose n° 3 MacConkey
Gélose n° 3 MacConkey + germicide
TTC (Colorant rouge)/Gélose ext. de malt
TTC (tache rouge)
Origine de la fabrication:
Royaume-Uni
UK
Conditionnement:
10 pièces
Code produit. 11433959
Marque: Thermo Scientific™ DS0155A
Simplifiez le dénombrement des colonies pour les bactéries aérobies, les levures, les moisissures, les bactéries coliformes et les entérobactéries avec les lames immergées Thermo Scientific™ Oxoid™ Dip-Slides™ Industrial.
Simplifiez le dénombrement des colonies pour les bactéries aérobies, les levures, les moisissures, les bactéries coliformes et les entérobactéries avec les lames gélosées jetables Thermo Scientific™ Oxoid™ Dip-Slides™ Industrial. D’une utilisation simple pour l’opérateur et conçue pour les petites installations de laboratoire, la lame gélosée est revêtue sur les deux faces d’un milieu de culture solide avec la possibilité d’appliquer différents milieux sur chaque côté, ce qui se traduit par un gain de temps et des économies pour ce procédé.
Initialement conçues pour déterminer le nombre de bactéries dans les échantillons d’urine, les lames gélosées ont été modifiées au fil des années pour en utiliser les deux faces, avec, sur un côté, un milieu pour les espèces à Gram-positif et, sur l’autre côté, un milieu destiné aux espèces à Gram-négatif. Grâce à ces lames gélosées, le processus de comptage des colonies se traduit par un gain de temps et des économies en permettant d’exposer les échantillons à deux milieux différents simultanément.
  • La lame est fabriquée dans une matière plastique facilement jetable avec des bords en relief afin de garantir une épaisseur uniforme du milieu de culture
  • La grille moulée facilite le comptage des colonies
  • La lame a une forme garantissant l’évacuation du liquide de la lame
  • Le bouchon constitue une poignée pratique par laquelle la lame peut être tenue sans risque d’entrer en contact avec le milieu de culture
  • Des tableaux d’aide à l’interprétation pour les bactéries, moisissures et levures sont inclus, ce qui simplifie le rendu du test de croissance pour l’opérateur et lorsque les installations de laboratoire sont limitées
Les produits ne sont pas tous disponibles à la vente dans tous les pays. Veuillez nous contacter.
Les produits Remel™ et Oxoid™ font désormais partie de la marque Thermo Scientific, qui associe de puissants tests manuels, semi-automatiques et entièrement automatisés à une gamme complète de milieux et de produits de diagnostic, offrant ainsi une solution complète de bout en bout pour vous fournir rapidement les produits dont vous avez besoin et les résultats de qualité dont dépend votre laboratoire.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Contenu et stockage 15°C à 25°C
Format Lame immergée
Origine de la fabrication Royaume-Uni
Type de milieu TTC (Colorant rouge)/Gélose ext. de malt
Type de produit Prélèvement d’échantillons
Quantité 10/boîte