Learn More
Thermo Scientific™ Milieu de viande cuite (déshydraté)
Développez et maintenez des organismes aérobies et anaérobies grâce au milieu de viande cuite.
Marque: Thermo Scientific™ CM0081B
402.60 EUR valable jusqu'au 2025-12-31
Utilisez le code promo "25339" pour bénéficier de cette offre.
Description
Développez et maintenez des organismes aérobies et anaérobies grâce au milieu de viande cuite Thermo Scientific™ Oxoid™ (déshydraté). Le milieu contient des tissus cardiaques, des extraits de bœuf, de la peptone et du glucose pour la culture des organismes anaérobies et aérobies. Il permet d’initier la croissance bactérienne à partir de très petits inocula et de maintenir la viabilité des cultures sur de longues périodes de temps1. Des cultures de bactéries mixtes survivent dans le milieu de viande cuite sans décaler la croissance plus lente de certaines organismes.
Un milieu de viande cuite est recommandé pour la culture et le stockage de microorganismes aérobies ou anaérobies, plus particulièrement les espèces Clostridium.
- Convient à une croissance primaire et à la maintenance d’organismes aérobies et anaérobies.
- Préserve la viabilité des organismes sur une longue période de temps ; particulièrement utile pour le maintien de la solution d’organismes anaérobies.
L’ajout de glucose à la formulation permet une forte croissance rapide des bactéries anaérobies, entrainant ainsi une identification rapide des bactéries anaérobies importantes. L’amélioration de la croissance se reflète également sur l’identification par chromatographie gaz-liquide des bactéries anaérobies.
L’amélioration de la clarté du bouillon surnageant permet une détection précoce de la croissance, tout particulièrement en cas de combinaison avec l’augmentation de la croissance de la plupart des organismes. Les isolats à croissance lente permettent d’obtenir une croissance détectable sous 45 heures d’incubation.
Les produits ne sont pas tous disponibles dans tous les pays. Veuillez nous contacter.
Les produits Remel™ et Oxoid™ font désormais partie intégrante de la marque Thermo Scientific.
Spécification
Milieu de viande cuite | |
Poudre | |
Milieux de culture déshydratés | |
500 g |
Pour un usage en laboratoire uniquement