Learn More
Thermo Scientific™ Bouillon Contrast™ MRSA, 3 ± 0,3 ml
Description
Améliorez la productivité du laboratoire en ajoutant plusieurs échantillons d’un patient à un tube et obtenez des résultats en 18 à 24 heures grâce au bouillon MRSA Thermo Scientific™ Contrast™.Éliminez rapidement les résultats négatifs et confirmez les résultats positifs à l’aide de la gélose MRSA Thermo Scientific™ Brilliance™ 2.
La simplicité et la vitesse sont des facteurs importants lors de la sélection du MRSA, car des résultats fiables sont nécessaires pour un processus efficace de contrôle des infections.
Le bouillon Contrast MRSA contient le même marqueur antibiotique que celui utilisé dans la gélose Brilliance MRSA pour sélectionner les souches de MRSA. D’autres antibiotiques et agents inhibiteurs sont présents pour inhiber les organismes non-MRSA et gram-négatifs. Le bouillon contient un colorant indicateur, du rouge de phénol et deux sucres (mannitol et tréhalose) qui sont fermentés par les souches de MRSA. Cela provoque une diminution du pH du bouillon, qui entraîne un changement de couleur du rouge à l’orange/jaune, indique un résultat positif présomptif. Le bouillon amélioré contient un faible niveau d’acide nalidixique, qui présente une activité contre les bactéries gram-positives et gram-négatives. La concentration est optimisée pour une activité maximale contre les organismes non-ciblés sans compromettre la croissance de S. aureus résistant à la méticilline, y compris les souches sensibles à la ciprofloxicine. Le bouillon Contrast MRSA peut être inoculé à partir d’écouvillons de sélection prélevés sur des patients ou des membres du personnel d’un hôpital, conformément aux directives locales. Plusieurs écouvillons (quatre au maximum) provenant d’un même patient peuvent être regroupés dans un seul bouillon.
Les produits ne sont pas tous disponibles à la vente dans tous les pays. Veuillez nous contacter.
Les produits Remel™ et Oxoid™ font désormais partie de la marque Thermo Scientific en regroupant des tests manuels semi-automatisés et entièrement automatisés performants ainsi qu’une gamme complète de milieux et de produits de diagnostic pour offrir une solution complète et de bout en bout pour livrer rapidement les produits dont vous avez besoin et produire les résultats de qualité dont votre laboratoire dépend.
Spécification
Spécification
| Couleur | Rouge, transparent |
| Contenu et stockage | 2°C à 8°C |
| Description | Bouillon Contrast MRSA |
| Format | Universal |
| Origine de la fabrication | Royaume-Uni |
| Type de produit | Bouillon |
| Volume plein | 3 mL |
| Poids plein | 3 ± 0,3 ml |
| Type d’emballage | 24 universel dans une boîte en carton |
| Quantité | 24 / boîte |