Learn More
Thermo Scientific™ Base de gélose au sang Columbia (déshydratée)
GREENER_CHOICE
Code produit. 11469688
Click to view available options
Quantité:
500 g
2,5 kg
5 kg
Conditionnement:
2.50kg
500g
5kg
Code produit. 11469688
Marque: Thermo Scientific™ CM0331R
Cultivez des micro-organismes exigeants avec des réactions hémolytiques claires et une bonne différenciation coloniale grâce à cette base de gélose au sang à usage général.
Cultivez et isolez des microorganismes exigeants avec des réactions hémolytiques clairement visibles en utilisant la base de gélose au sang (déshydratée) Columbia Thermo Scientific™ Oxoid™ avec du sang total défibriné (SR0050). La base de gélose au sang Columbia constitue un milieu de base idéal pour la préparation de gélose au sang, de gélose chocolat et de divers milieux sélectifs et d’identification.
Assurer la croissance d’organismes exigeants avec production rapide de grandes colonies, une définition claire des zones d’hémolyse et une bonne différenciation des colonies afin de garantir des performances globales avec la gélose au sang Columbia lorsque celle-ci est utilisée avec du sang défibriné entier.
En règle générale, la gélose au sang provient d’un hydrolysat de caséine ou d’un bouillon de culture. L’avantage de l’hydrolysat de caséine est la production rapide de grandes colonies et celui du bouillon de culture la définition claire de zones d’hémolyse ainsi qu’une bonne différenciation des colonies. Cette formulation associe les avantages des deux pour des performances optimales1.
  • Produit de grandes colonies de microorganismes exigeants avec des réactions hémolytiques clairement définies et la morphologie coloniale.
  • Sert de base idéale pour les milieux contenant du sang et pour les formulations de milieux sélectifs dans lesquels différentes combinaisons d’agents antimicrobiens sont utilisées comme additifs.
Les produits ne sont pas tous disponibles dans tous les pays. Veuillez nous contacter.
Les produits Remel™ et Oxoid™ font désormais partie intégrante de la marque Thermo Scientific
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Description Columbia Blood Agar Base
Forme Poudre
Type de produit Milieux de culture
Quantité 2,5 kg
Rendement For 64.0L medium
Pour un usage en laboratoire uniquement