Learn More
Thermo Scientific™ Sachet Oxoid™ CampyGen™ de 3,5 l
Code produit. 10729393
Click to view available options
Quantité:
10/paquet
Conditionnement:
10 pièces
Code produit. 10729393
Marque: Thermo Scientific™ CN0035A
Produisez une atmosphère gazeuse adaptée à la croissance des micro-organismes microaérophiles grâce au sachet Oxoid CampyGen de 3,5 l.
Produisez une atmosphère gazeuse adaptée à la croissance des micro-organismes microaérophiles grâce au sachet Oxoid CampyGen de 3,5 l.
  • Ni eau, ni catalyseur requis
  • Aucun gaz d’hydrogène produit
  • À utiliser avec la cuve anaérobie Thermo Scientific Oxoid de 3,5 l, réf. HP0011A et HP0031A.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type Sachet CampyGen
Format Sachets pour la génération de gaz
Gamme de produits Thermo Scientific Oxoid
Quantité 10/paquet
Volume (métrique) 3,5 L