Learn More
Thermo Scientific™ Supplément C-F-C Oxoid™
Le supplément C-F-C Oxoid est utilisé pour l’isolation des espèces de pseudomonas.
Marque:  Thermo Scientific™ SR0103E
Code produit. 11434179
  • 77.85€ / 10 pièces
En stock
pour voir le stock disponible 
Edge
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Le supplément C-F-C Oxoid est utilisé pour l’isolation des espèces de Pseudomonas.
  • Ajouter à la base de gélose pour Pseudomonas, référence CM0559B
  • Chaque flacon contient 500 ml de milieu
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
Supplément C-F-C
Supplément
Chaque flacon permet de fabriquer 500 ml de milieu
Lyophilisation
10/boîte