Learn More
Thermo Scientific™ Solution de peptone / chlorure de sodium tamponnée EP / USP / JP / BP (déshydratée)
Réalisez des tests de limites microbiennes de produits pharmaceutiques par une méthode harmonisée conformément aux normes USP / EP / BP / JP grâce à ce milieu.
Marque:  Thermo Scientific™ CM0982B
111.58 EUR valable jusqu'au 2025-12-31
Utilisez le code promo "25339" pour bénéficier de cette offre.
Code produit. 10331053
  • 170.00€ / 500g
En stock
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Procédez à des tests de limites microbiennes de produits pharmaceutiques par une méthodologie harmonisée, conformément à la norme USP / EP / BP / JP1,2,3 grâce à la solution de peptone / chlorure de sodium tamponnée (déshydratée) Thermo Scientific™ Oxoid™. La combinaison de tampon de phosphate, de chlorure de sodium et de peptone augmente la viabilité des micro-organismes sensibles en offrant un environnement isotonique. Cela est particulièrement important lorsque vous essayez de récupérer des cellules qui peuvent être stressées ou sensibles à la pression osmotique.
Utilisez le bouillon peptone / chlorure de sodium tamponné pour la dilution d’échantillons lors de l’analyse de produits non stériles en termes de contaminants microbiens.
  • Conforme aux chapitres “Tests de limites microbiennes harmonisés” de EP / USP / BP / JP1,2,3
  • Maintient la viabilité des cellules pendant le processus de dilution.
Les produits ne sont pas tous disponibles dans tous les pays. Veuillez nous contacter.
Les produits Remel™ et Oxoid™ font désormais partie intégrante de la marque Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
Référence industrielle : EP.
Poudre
500 g
Solution de peptone / chlorure de sodium tamponnée
Peptone déshydratée
Pour 34,2 L de milieu
Pour un usage en laboratoire uniquement