Learn More
Thermo Scientific™ Supplément sélectif pour Bacillus cereus Oxoid™
Le supplément sélectif Oxoid Bacillus Cereus (supplément de polymyxine B) est fourni avec 50,000 UI / flacon pour l’inhibition des bactéries Gram-négatives.
Marque: Thermo Scientific™ SR0099E
78.74 EUR valable jusqu'au 2024-08-31
Utilisez le code promo "21743" pour bénéficier de cette offre.
Code nomenclature Nacres: NA.74
Informations supplémentaires : Poids : 0.16200kg
Description
Le supplément sélectif Oxoid Bacillus Cereus (supplément de polymyxine B) est fourni avec 50,000 UI / flacon pour l’inhibition des bactéries Gram-négatives.
- Peut être ajouté à la base de gélose sélective Bacillus cereus, réf. CM0617B et à la base de gélose MYP, réf. CM0929B
- Chaque flacon contient 500 ml de milieu
Spécification
Bacillus cereus | |
Lyophilisation | |
10 x 50 000 IU |
Supplément sélectif pour Bacillus cereus | |
Supplément sélectif | |
Chaque flacon permet de fabriquer 500 ml de milieu |