Learn More
Thermo Scientific™ Disques de sensibilité aux antimicrobiens à l’azithromycine Oxoid™
Déterminez la sensibilité des micro-organismes à l’aide des méthodes AST manuelles dont une gamme complète de disques de test de sensibilité antimicrobienne, faciles à utiliser et de qualité supérieure.
Marque:  Thermo Scientific™ CT0906B
47.64 EUR valable jusqu'au 2025-12-31
Utilisez le code promo "25339" pour bénéficier de cette offre.
Code produit. 10660125
  • 50.35€ / 250 pièces
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Description
Déterminez manuellement la sensibilité des micro-organismes aux antibiotiques à l’aide des méthodes de tests de sensibilité aux antimicrobiens (AST) dont les disques de sensibilité aux antimicrobiens à l’azithromycine Thermo Scientific™ Oxoid™ sont fiables et faciles à utiliser.
La facilité d’utilisation est assurée par des cartouches à ressort incassables, un étiquetage facile à lire et des indicateurs de fin de cartouche.
La diffusion de disques permet non seulement de classer les organismes résistants, intermédiaires et sensibles par des résultats quantitatifs, mais fournit également une indication visuelle des éléments suivants :
  • Niveau d’inoculum
  • Présence de contamination
  • Présence de mutants résistants
  • Activité bêta-lactamase
  • Antagonisme et synergie entre les antibiotiques
Chaque cartouche est scellée individuellement avec un dessiccant pour maintenir un niveau d’humidité de <2 %, garantissant ainsi une stabilité à long terme.
Tous les produits ne sont pas disponibles à la vente dans tous les territoires. Veuillez nous contacter.
Les produits Remel™ et Oxoid™ font désormais partie de la marque Thermo Scientific, regroupant des tests manuels, semi-automatisés et entièrement automatisés performants, ainsi qu’une gamme complète de milieux et de produits de diagnostic, pour offrir une solution complète et de bout en bout afin de livrer rapidement les produits dont vous avez besoin et produire les résultats de qualité dont votre laboratoire dépend.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Specifications
Azithromycine
15 µg
AZM
Sensibilité aux antimicrobiens
50 disques / cartouche
Conforme aux normes CLSI, DIN, BSAC, EUCAST et SFM
Disques de sensibilité aux antimicrobiens à l’azithromycine Oxoid
Disques de sensibilité aux antimicrobiens
5 cartouches /bte.
50 disques / cartouche
Product Suggestions
Product Suggestions
Videos
SDS
Documents Product Certifications
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
5 Réponse(s) trouvée(s)
Numéro de lot Type de certificat Date Catalog Number
Numéro de lot6224272 Type de certificatCertificat d’analyse Date12/02/2025 Catalog NumberCT0906B
Numéro de lot6199973 Type de certificatCertificat d’analyse Date12/12/2024 Catalog NumberCT0906B
Numéro de lot6173335 Type de certificatCertificat d’analyse Date18/10/2024 Catalog NumberCT0906B
Numéro de lot6145387 Type de certificatCertificat d’analyse Date20/08/2024 Catalog NumberCT0906B
Numéro de lot6127494 Type de certificatCertificat d’analyse Date19/06/2024 Catalog NumberCT0906B
Special Offers
Special Offers
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Thermo Scientific™ Disques de sensibilité aux antimicrobiens à l’azithromycine Oxoid™ > 15μ g