Learn More
Thermo Scientific™ Distributeur de disques de sensibilité aux antimicrobiens Oxoid™
Placez les disques antibiotiques avec précision sur le support de votre choix lorsque vous utilisez des méthodes manuelles de test de sensibilité aux antimicrobiens.
700.00€ - 810.00€
Spécification
Certifications/Conformité | À utiliser uniquement avec les disques de sensibilité aux antimicrobiens Oxoid |
---|---|
Description | Distributeur de disques de sensibilité aux antimicrobiens Oxoid |
Type de produit | Distributeur de disques de sensibilité aux antimicrobiens |
Type d’emballage | 1 distributeur/bte. |
Code produit | Marque | Description | Nbre de positions | À utiliser avec (équipement) | Prix | Quantité et disponibilité | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Description | Nbre de positions | À utiliser avec (équipement) | Prix | Quantité et disponibilité | |||
10210673
|
Thermo Scientific™
ST6090 |
Distributeur de disques de sensibilité aux antimicrobiens Oxoid | Cartouches de 6 disques Oxoid | Plaques de 90 mm de diamètre |
700.00€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
10290333
|
Thermo Scientific™
ST8090 |
Distributeur de disques de sensibilité aux antimicrobiens Oxoid | Cartouches de 8 disques Oxoid | Plaques de 90 mm de diamètre |
810.00€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
Description
Positionnez avec précision les disques de sensibilité antimicrobienne sur vos milieux de culture lors de la réalisation de votre méthode AST manuelle à l’aide du distributeur de disques de disques de sensibilité aux antimicrobiens Thermo Scientific™ Oxoid™ d’autotarage.
L’une des méthodes imples et courantes utilisées pour les analyses de sensibilité est la diffusion sur gélose avec disques, qui est extrêmement flexible et offre une large variété d’antibiotiques et de concentrations facilement modifiables, le cas échéant.La diffusion sur gélose à l’aide de disques permet de classer non seulement les organismes résistants, intermédiaires et sensibles par le biais de résultats quantitatifs mais propose également une indication visuelle des éléments suivants :
- Niveau d’inoculum
- Présence de contamination
- Mutation
- Activité bêta-lactamase
- Antagonisme et synergie entre les antibiotiques
Les produits Remel™ et Oxoid™ font désormais partie de la marque Thermo Scientific, regroupant des test manuels performants, semi-automatiques et entièrement automatiques, de même qu’une gamme exhaustive de milieux et de produits de diagnostic. Le tout vous offrant une solution complète pour vous fournir rapidement tous les produits dont vous avez besoin et la qualité de résultat dont dépend votre laboratoire
Spécification
À utiliser uniquement avec les disques de sensibilité aux antimicrobiens Oxoid | |
Distributeur de disques de sensibilité aux antimicrobiens Oxoid | |
Distributeur de disques de sensibilité aux antimicrobiens | |
1 distributeur/bte. |
À utiliser uniquement avec les disques de sensibilité aux antimicrobiens Oxoid™.