Learn More
Thermo Scientific™ Clip pour Oxoid™ AnaeroJar™
Click to view available options
Quantité:
2/paquet
Conditionnement:
2 pièces
Description
Le clip Oxoid AnaeroJar possède deux clips auto-ventilés.
Pour une utilisation avec AnaeroJar 2,5L, réf. AG0025A
Contenu :
2 clips auto-ventilés.
Spécification
Spécification
| Type | Clip AnaeroJar |
| Format | Clip auto-ventilé |
| Comprend | 2 clips à ventilation automatique |
| Gamme de produits | Thermo Scientific Oxoid |
| Quantité | 2/paquet |