Learn More
Thermo Scientific™ Système de production de gaz compact Oxoid™ AnaeroGen™ W-Zip
Click to view available options
Quantité:
10 de chaque / paquet
Conditionnement:
10 pièces
Description
Le sachet Oxoid AnaeroGen W-Zip Compact est un système de production de gaz anaérobie simple pour l’incubation anaérobie de quatre boîtes de Pétri maximum ou d’un panel d’identification.
- Utilisez 1 sachet / pochette en plastique compacte
Inclut : 10 sachets et 10 pochettes W-Zip.
Spécification
Spécification
| Type | AnaeroGen W-Zip Compact |
| Format | Kit de générateur de gaz compacts |
| Comprend | 10 sachets et 10 pochettes W-Zip |
| Gamme de produits | Thermo Scientific Oxoid |
| Quantité | 10 de chaque / paquet |