Learn More
Thermo Scientific™ Clip de fermeture Oxoid™ AnaeroGen™ Compact
À utiliser avec le système AnaeroGen Compact, réf. AN0010C ; avec la pochette en plastique Compact, réf. AG0020C ; avec le sachet Compact, réf. AN0020D et avec le sachet Thermo Scientific™ CampyGen™ Compact, réf. CN0020C.
Marque:  Thermo Scientific™ AN0005C
Code produit. 10128052
  • 23.10€ / 5 pièces
En stock
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Le clip de fermeture Thermo Scientific™ Oxoid™ AnaeroGen™ Compact est conçu pour être utilisé avec le système AnaeroGen Compact, réf. AN0010C ; avec la pochette en plastique Compact, réf. AG0020C ; avec le sachet AnaeroGen Compact, réf. AN0020D et avec le sachet Thermo Scientific™ CampyGen™ Compact, réf. CN0020C.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
Clip d’étanchéité compact
Thermo Scientific Oxoid™
5/paquet
FDS
Documents Certificats
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
5 Réponse(s) trouvée(s)
Numéro de lot Type de certificat Date Catalog Number
Numéro de lot6251119 Type de certificatCertificat d’analyse Date22/03/2025 Catalog NumberAN0005C
Numéro de lot6226841 Type de certificatCertificat d’analyse Date01/02/2025 Catalog NumberAN0005C
Numéro de lot6220669 Type de certificatCertificat d’analyse Date18/01/2025 Catalog NumberAN0005C
Numéro de lot6203044 Type de certificatCertificat d’analyse Date27/11/2024 Catalog NumberAN0005C
Numéro de lot6197322 Type de certificatCertificat d’analyse Date08/11/2024 Catalog NumberAN0005C
Nom du produit
Thermo Scientific™ Clip de fermeture Oxoid™ AnaeroGen™ Compact >