Learn More
Thermo Scientific™ Mandrin à valve Schrader Oxoid™ plus clip et manomètre pour système anaérobie
Click to view available options
Quantité:
Pièce
Conditionnement:
2 pièces
Description
Le mandrin à valve Schrader Oxoid plus clip pour système anaérobie est à utiliser avec la cuve anaérobie Thermo Scientific™ Oxoid de 3,5 l, réf. HP0011A.
Spécification
Spécification
| Type | Mandrin à valve plus clip pour système anaérobie Schrader |
| Comprend | Manomètre |
| Gamme de produits | Thermo Scientific Oxoid |
| Quantité | Pièce |