Learn More
Thermo Scientific™ Gélose bactériologique Oxoid™ (gélose nº 1)
Click to view available options
Quantité:
500 g
À l’unité
Conditionnement:
500g
5kg
Beschreibung
La gélose bactériologique Oxoid (nº 1) est une gélose bactériologique transparente purifiée à haute résistance et compatible avec tous les milieux de culture.
Spezifikation
Spezifikation
| Description | Gélose bactériologique (gélose n°1) |
| Forme | Poudre |
| Type de produit | Gélose |
| Quantité | 500 g |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur