missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Thermo Scientific™ Milieu Aeromonas (Ryan) (déshydraté)

Code produit. 13255899
Click to view available options
Quantité:
500 g
Conditionnement:
500g
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Code produit. 13255899

Marque: Thermo Scientific™ CM0833B

Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!

Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Milieu sélectif pour le diagnostic et l’isolement d’Aeromonas hydrophila à partir d’échantillons cliniques ou de l’environnement.

Le milieu sélectif pour Aeromonas (Ryan) (déshydraté) Thermo Scientific™ Oxoid™ permet le diagnostic et l’isolement d’Aeromonas hydrophila à partir d’échantillons cliniques et environnementaux lorsqu’il est utilisé avec le supplément sélectif d’ampicilline (SR0136).

Ryan1 a modifié la formulation du milieu XLD afin qu’il supporte la croissance des Aeromonas spp et des Plesiomonas spp ainsi que des entérobactéries les plus courantes. Il peut donc être utilisé comme milieu universel lors d’enquêtes sur les épidémies entériques. Pour améliorer la sélectivité du milieu pour Aeromonas, il est nécessaire d’ajouter de l’ampicilline à 5 mg/l.

Le germe Aeromonas spp est largement répandu dans la terre et l’eau où il est la cause de maladies chez les poissons et les amphibiens. Il est également présent dans les eaux de boisson non traitées et chlorées, dans les aliments crus et le lait cru.2,3Il est reconnu que la principale cause de gastro-entérites à Aeromonas spp3,4 est l’absorption d’une de boisson contaminée.4,5

Le milieu de base pour Aeromonas a été développé pour améliorer l’isolement et le dénombrement des Aeromonas spp dans les prélèvements cliniques et environnementaux.

  • Spécifié par les MAFF/DHS du Steering Group on the Microbiological Safety of Food pour la détection et le dénombrement d’Aeromonas hydrophiladans les échantillons cliniques7.
  • Performances supérieures par rapport aux autres formules de détection d’Aeromonas dans l’eau du robinet, l’eau en bouteille et les aliments, y compris la viande, la volaille, le poisson et les fruits de mer8,9,10

Pour améliorer la sélectivité du milieu pour Aeromonas, il est nécessaire d’ajouter de l’ampicilline à 5 mg/l. De nombreux travaux11,12,13,14,15 ont montré l’intérêt de l’ampicilline comme agent sélectif des Aeromonas. Le milieu pour Aeromonas (Ryan) a l’avantage de contenir un taux d’ampicilline bien inférieur au taux d’inhibition de certaines souches d’Aeromonas16.

Les produits ne sont pas tous disponibles à la vente dans tous les pays. Veuillez nous contacter.

Les produits Remel™ et Oxoid™ font désormais partie intégrante de la marque Thermo Scientific

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spécification

Description Base pour milieu Aeromonas (Ryan)
Forme Poudre
Type de produit Milieux de culture déshydratés
Quantité 500 g
Rendement Pour milieu de 8,5 L

Pour un usage en laboratoire uniquement

Correction du contenu d'un produit

Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.

Nom du produit

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.

Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis