Learn More
Diversey™ Concentré d’Oxivir Excel
Click to view available options
Description:
Pour AT, CH, DE, DK, FI, FR, GB, IE, NO, SE uniquement
Conditionnement:
2 pièces
Description
- Efficace contre les bactéries, les virus et la levure
- Allégation virucide complète, y compris les virus non enveloppés et enveloppés tels que le SRAS-CoV-2 en seulement 30 secondes
- Contrôlé de manière approfondie par rapport aux normes européennes
- L’ensemble de tensi-oactifs puissant offre d’excellentes performances de nettoyage, y compris le détartrage et la limitation du calcaire
- Un excellent profil de sécurité des utilisateurs réduit les risques pour les travailleurs
- Aucun avertissement de danger en dilution
- Conçu à partir de la formulation brevetée AHP (Accelerated Hydrogen Peroxide) de Diversey
- La formulation AHP est douce pour les surfaces prolongeant la durée de vie de l’équipement
- Ne contient pas d’irritants respiratoires
- Dispositif médical de classe IIa
- Oxivir Excel peut être utilisé sur n’importe quelle surface dure habituellement rencontrée dans les environnements de laboratoire, de production et hors production, y compris l’acier inoxydable, le verre, l’acrylique et le PVC. Il ne convient pas pour une utilisation sur le marbre, le cuivre, le laiton ou d’autres surfaces sensibles aux agents oxydants.
Spécification
Spécification
| Type de produit | Concentrat désinfectant |
| pH | 1,95 |
| Stérilité | Non stériles |
| Composition | Formulation accélérée brevetée de peroxyde d’hydrogène (conc.) |
| Type de conteneur | Bidon |
| Description | Pour AT, CH, DE, DK, FI, FR, GB, IE, NO, SE uniquement |
| Quantité | 2 Paquets |
| Volume (métrique) | 5 L |
Sécurité et traitement
Identifiant produit
- Oxivir Excel
- Dangers
- TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 3
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
- Substances et mélanges corrosifs pour les métaux Catégorie 1
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1C
- MIXTURE LIST-Contient: alkylbenzenesulphonic acid, propanol, hydrogen peroxide
Les surfactants utilisés dans ce produit sont biodégradables conformément aux exigences de la réglementation de l’UE relatif aux produits détergents, CE 648/2004