Learn More
WTW™ OxiTop™-i Respirometric BOD Measuring System
The WTW™ OxiTop™-i Respirometric BOD Measuring System is designed for self-check BOD measurement with undiluted samples (according to DIN EN 1899 -2) at measuring ranges up to 4000 mg/L.
Marque: WTW™ 208262
5892.88 EUR valable jusqu'au 2024-12-15
Utilisez le code promo "21658" pour bénéficier de cette offre.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- OxiTop™ est un système de mesure respiratoire sur le couvercle de la cuve pour la mesure d’auto-vérification de la DBO avec les échantillons non dilués (DIN EN 1899-2)
- Plages de mesure pouvant atteindre 4 000 mg/l de DBO
- Aucune nécessité de convertir les données - entrée directe du volume d’échantillon
- Affichage direct de la valeur de DBO sur l’écran de tête de mesure
- À commande par menu, avec écran LCD graphique rétro-éclairé, écran LED de contrôle et touches de commande pour les lectures directes de la DBO, la présélection du volume, la durée de mesure entre 1 et 7 jours sélectionnable, l’affichage de la courbe de mesure, l’affichage des relevés actuels
Spécification
OxiTop™-i IS 12 | |
Écran graphique LCD rétro-éclairé | |
Plages de mesure pouvant atteindre 4 000 mg/l de DBO | |
Douze têtes de mesure OxiTop™-i, alimentation enfichable universelle 100/240 VAC, 50/60 Hz |