Learn More
WTW™ OxiTop™-i Respirometric BOD Measuring System
The WTW™ OxiTop™-i Respirometric BOD Measuring System is designed for self-check BOD measurement with undiluted samples (according to DIN EN 1899 -2) at measuring ranges up to 4000 mg/L.
Marque: WTW™ 208276
1888.05 EUR valable jusqu'au 2024-12-15
Utilisez le code promo "21658" pour bénéficier de cette offre.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- OxiTop™ est un système de mesure respiratoire sur le couvercle de la cuve pour la mesure d’autovérification de la DBO avec les échantillons non dilués (DIN EN 1899-2)
- Plages de mesure pouvant atteindre 4 000 mg/l de DBO
- Aucune conversion de données nécessaire : entrée directe du volume d’échantillon
- Affichage direct de la valeur de DBO sur l’écran de tête de mesure
- À commande par menu, avec écran LCD graphique rétroéclairé, écran LED de contrôle et touches de commande pour les lectures directes de la DBO, la présélection du volume, la durée de mesure entre 1 et 7 jours sélectionnable, l’affichage de la courbe de mesure, l’affichage des relevés actuels
Spécification
OxiTop™-i 6 | |
Écran graphique LCD rétro-éclairé | |
Plages de mesure pouvant atteindre 4 000 mg/l de DBO | |
Six têtes de mesure OxiTop™-i (3 bleues, 3 grises) |