Learn More
Novus Biologicals™ Oxidized LDL Antibody (Okayama U. patent anti-oxLDL) - Humanized, Novus Biologicals™
Human Monoclonal Antibody
213.00€ - 893.00€
Spécification
Antigène Oxidized LDL
Clone Okayama U. patent anti-oxLDL
Applications Flow Cytometry, ELISA, Functional Assay
Classification Monoclonal
Conjugué Unconjugated
Consulter d'autres spécifications
Produits 3
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
30046424
Afficher les documents
Novus Biologicals™
NBP3-28420-1mg
1 mg Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
N/A Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
30046877
Afficher les documents
Novus Biologicals™
NBP3-28420-50ug
50 μg
213.00€
50µg
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
30044118
Afficher les documents
Novus Biologicals™
NBP3-28420-100ug
100 μg
338.00€
100µg
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Description
Description
Oxidized LDL Monoclonal antibody specifically detects Oxidized LDL in Human samples. It is validated for Flow Cytometry,ELISA,Functional Assay
Spécification
Spécification
Oxidized LDL
Flow Cytometry, ELISA, Functional Assay
Unconjugated
Human
Human
Oxidized LDL, Oxidized Low Density Lipoprotein, oxLDL
IgG1
Protein A purified
Store at -20°C in powder form. Store at -80°C once reconstituted.
Okayama U. patent anti-oxLDL
Monoclonal
Purified
RUO
Lyophilized from 25mM histidine, 8% sucrose, 0.01% Tween80 (pH6.2)
oxLDL
Primary
Reconstitute with sterile, distilled water to a final concentration of 1 mg/mL. Gently shake to solubilize completely. Do not vortex.