Learn More
Haldenwanger™ Creuset à fond plat conique en céramique d’oxyde Alsint
Code produit. 10058480
Click to view available options
Capacité (métrique):
270mL
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 10058480
Marque: Haldenwanger™ L ALSINTTIEGEL*A/6
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Informations sur la commande
Capacité (métrique)
Spécification
Matériau Céramique oxyde
Capacité (métrique) 270mL
Diamètre (métrique) externe 65mm
Product Type Creuset Alsint
Forme Cylindrique