missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Oxiconazole nitrate, MedChemExpress

Code produit. p-200101282
Encompass_Preferred
Click to view available options
Quantité:
10 mg
50 mg
100 mg
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Code produit. 16498726

Marque: Medchem Express HYB1324

Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

MedChemExpress Oxiconazole (Ro 13-8996) nitrate is a broad spectrum anti-fungal agent which can inhibit the growth of Candida, Aspergillus and Trichophyton.

Oxiconazole nitrate is also a highly efficacious activator of CYP3A4 transactivation, which could be antagonized by Rifampicin (HY-B0272) in a competitive manner. Oxiconazole nitrate exhibits inhibitory effect against colorectal cancer (CRC) via peroxiredoxin-2 (PRDX2)-mediated autophagy arrest.

Spécification

Nom chimique ou matériau Oxiconazole nitrate
Forme physique Solid
CAS 64211-46-7
Couleur Blanc
Quantité 100 mg
Notes de qualité de la pureté Research
Formule moléculaire C18H14Cl4N4O4
À utiliser avec (application) COVID-19-immunoregulation
Synonyme Ro 13-8996
Informations sur la solubilité DMSO : ≥ 100 mg/mL (203.19 mM)
SMILES [O-][N+](O)=O.ClC1=CC=C(/C(CN2C=CN=C2)=N/OCC3=CC=C(Cl)C=C3Cl)C(Cl)=C1
Poids moléculaire (g/mol) 492.14
Poids de la formule 492.14
Pourcentage de pureté 98.0%
Qualité Research
Afficher plus Afficher moins

Research purposes only

Correction du contenu d'un produit

Le programme Encompass de Fisher Scientific propose des articles qui ne font pas partie de notre portefeuille de distribution. Ces produits n'ont généralement pas de photos ou de descriptions détaillées. Cependant, nous nous engageons à améliorer votre expérience d'achat. Veuillez utiliser le formulaire ci-dessous pour nous faire part de vos commentaires sur le contenu de ce produit.

Nom du produit

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.

Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis