Learn More
Chlorure d’oxalyle, 2 M de solution dans le dichlorométhane, Thermo Scientific Chemicals
50.05€ - 120.60€
Identifiants chimiques
CAS | 79-37-8 |
---|---|
Formule moléculaire | C2Cl2O2 |
Poids moléculaire (g/mol) | 126.92 |
Numéro MDL | MFCD00000704 |
Clé InChI | CTSLXHKWHWQRSH-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | oxalyl chloride, ethanedioyl dichloride, oxalic dichloride, oxaloyl chloride, oxalic acid dichloride, oxalic acid chloride, ethanedioyl chloride, oxalylchloride, unii-r4y96317dw, cocl 2 |
CID PubChem | 65578 |
Nom IUPAC | Dichlorure d’oxalyle |
SMILES | C(=O)(C(=O)Cl)Cl |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15454217
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
H31617.AE |
100 mL |
50.05€
100mL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
15464217
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
H31617.AP |
500 mL |
120.60€
500mL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
Reagent used in organic synthesis. Unncatalyzed reaction of silyl ketene acetals with oxalyl chloride yeilds symmetrical pulvinic acids. Catalytic syntheses of N-heterocyclic ynones and ynediones by in situ activation of carboxylic acids with oxalyl chloride. Oxalyl chloride was reportedly used in the first synthesis of dioxane tetraketone.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
ApplicationsRéactif utilisé dans la synthèse organique. Réaction non catalysée d’acétals du silyl cétène avec des acides pulviniques symétriques de chlorure d’oxalyle. Synthèse catalytique d’ynones et d’ynédiones N-hétérocycliques par activation in situ d’acides carboxyliques avec du chlorure d’oxalyle. Le chlorure d’oxalyle aurait été utilisé dans la première synthèse de la tétrakétone de dioxane.
Solubilité
Réagit avec l’eau.
Remarques
Sensible à l’humidité. Stockez-le dans un endroit frais. Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Stockez loin des agents oxydants forts, de l’eau, de l’humidité, de la lumière, des bases, des métaux alcalins, des alcools, du formamide diméthyle.
Identifiants chimiques
79-37-8 | |
126.92 | |
CTSLXHKWHWQRSH-UHFFFAOYSA-N | |
65578 | |
C(=O)(C(=O)Cl)Cl |
C2Cl2O2 | |
MFCD00000704 | |
oxalyl chloride, ethanedioyl dichloride, oxalic dichloride, oxaloyl chloride, oxalic acid dichloride, oxalic acid chloride, ethanedioyl chloride, oxalylchloride, unii-r4y96317dw, cocl 2 | |
Dichlorure d’oxalyle |
Spécification
Oxalyl chloride | |
1.335 | |
MFCD00000704 | |
Moisture sensitive | |
Reacts with water. | |
C(=O)(C(=O)Cl)Cl | |
126.92 | |
126.93 |
79-37-8 | |
C2Cl2O2 | |
UN2922 | |
oxalyl chloride, ethanedioyl dichloride, oxalic dichloride, oxaloyl chloride, oxalic acid dichloride, oxalic acid chloride, ethanedioyl chloride, oxalylchloride, unii-r4y96317dw, cocl 2 | |
CTSLXHKWHWQRSH-UHFFFAOYSA-N | |
Dichlorure d’oxalyle | |
65578 | |
2M de soln. dans le dichlorométhane |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
H H331-H314-H318-H351
Toxique par inhalation.
Provoque des brûlures de la peau et de graves lésions des yeux.
Provoque de graves lésions des yeux.
Susceptible de provoquer le cancer.
P201-P202-P260-P264b-P270-P271-P281-P284-P303+P361+P353-P304+P340-P305+P351+P338-P310-P330-P331-P363-P501c
H302+H332-H314-H350
missing translation for 'dotInformation' : Classe de danger pour le transport :8 ; Groupe d’emballage :II ; Nom d’expédition approprié :LIQUIDES CORROSIFS, TOXIQUE, N.S.A.
missing translation for 'einecsNumber' : 201-200-2
missing translation for 'tsca' : Oui
Recommended Storage : Températures ambiantes ; conserver sous argon
- Oxalyl chloride, 2M solution in dichloromethane
Mention d'avertissement
- Dangers
Catégorie de danger
- Toxicité aiguë Catégorie 4
- Cancérogénicité Catégorie 2
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
Mention de danger
- H302-Nocif en cas d'ingestion.
- H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
- H318-Provoque des lésions oculaires graves.
- H332-Nocif par inhalation.
- H351-Susceptible de provoquer le cancer.
- EUH014-Réagit violemment au contact de l'eau.
- EUH029-Au contact de l'eau, dégage des gaz toxiques.
- EUH071-Corrosif pour les voies respiratoires.
Conseils de prudence
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
- P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
- P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
Informations supplémentaires
- MIXTURE LIST-Contient: Dichloromethane, Ethanedioyl dichloride