Learn More
Acide oxalique dihydraté, extra pur, SLR, Fisher Chemical Code produit.: 10456880
Acide oxalique dihydraté, extra pur, SLR, Fisher Chemical
Code produit. 10456880
2.5 kg, Récipient de poudre en plastique
Click to view available options
Quantité:
500 g
1 kg
2.5 kg
5 kg
Conditionnement:
Récipient de poudre en plastique
Récipient en plastique
Code produit. 10456880
Marque: Fisher Chemical O/0600/62
Demander un format en vrac ou personnalisé
Acide oxalique dihydraté, extra pur, SLR
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 6153-56-6
Formule moléculaire C2H6O6
Poids moléculaire (g/mol) 126.064
Numéro MDL 149102
Clé InChI GEVPUGOOGXGPIO-UHFFFAOYSA-N
CID PubChem 61373
Nom IUPAC acide oxalique ; dihydraté
SMILES C(=O)(C(=O)O)O.O.O
Spécification
Conditionnement Récipient de poudre en plastique
Quantité 2.5 kg
Tension de vapeur 21.5mbar 50
Forme physique Poudre / Solide
Couleur Blanc
pH 1.3
Point de fusion 98°C
Poids de la formule 126.04g/mol
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
1 Réponse(s) trouvée(s)
Numéro de lot Type de certificat Date Catalog Number
Numéro de lot2525415 Type de certificatCertificat d’analyse Date05/02/2025 Catalog NumberO/0600/60,O/0600/62,O/0600/53,O/0600/65
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Oxalic acid dihydrate
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Substances et mélanges corrosifs pour les métaux Catégorie 1
Mention de danger
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • H312-Nocif par contact cutané.
  • H290-Peut être corrosif pour les métaux.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/A§.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ A§.
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Acide oxalique dihydraté, extra pur, SLR, Fisher Chemical >