Learn More
Acide oxalique 0,25 M Pour une utilisation en laboratoire et dans les titrations, Chem Lab
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
:
Acide oxalique 0,25 M Pour une utilisation en laboratoire et dans les titrations, 1 L
Specifications
Specifications
| CAS | 6153-56-6 |
| Point de fusion | 0°C |
| Point d’ébullition | 100°C |
| Couleur | Incolore |
| Concentration | 0,25 M |
| Poids moléculaire (g/mol) | 126.07 |
| Densité | 1,01 g/ml |
| Quantité | 1 L |
| Conditionnement | Polyéthylène |
| Forme physique | Liquide |
| Show More |
Safety and Handling
Signal Word
- Attention
- Toxicité aiguë Catégorie 4
- H302-Nocif en cas d'ingestion.
- H312-Nocif par contact cutané.
- P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
- MIXTURE LIST-Contient: Oxalic acid
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Spot an opportunity for improvement?Share a Content Correction