Learn More
Solution d’oxalate pour la matrice H2O de chromatographie d’échange d’ions de 1 g/l, Fisher Chemical™ Code produit.: 12922175
Solution d’oxalate pour la matrice H2O de chromatographie d’échange d’ions de 1 g/l, Fisher Chemical™
BIOPHARMA
Code produit. 12922175
100 mL
Click to view available options
Quantité:
100 mL
250 mL
500 mL
Code produit. 12922175
Marque: Fisher Chemical A 035 100
Tous nos matériaux et réactifs de référence certifiés sont produits dans le cadre d’un système de gestion de la qualité ISO 9001, également accrédité selon ISO/CEI 17025 et accrédité selon le Guide ISO 34.
Identifiants chimiques
Formule moléculaire C2O42
Spécification
Nom chimique ou matériau Oxalate
Conditionnement Flacon
Quantité 100 mL
Forme physique Liquide
Concentration 1 g/L
Type Solution étalon à composant unique de chromatographie ionique
Solvent or Matrix H2O
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
1 Réponse(s) trouvée(s)
Numéro de lot Type de certificat Date Catalog Number
Numéro de lot1089197 Type de certificatCertificat d’analyse Date18/03/2025 Catalog NumberA 035 100
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Solution d’oxalate pour la matrice H2O de chromatographie d’échange d’ions de 1 g/l, Fisher Chemical™ >