Learn More
Acide oxalacétique, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10454701
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
Conditionnement:
Flacon en verre
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 328-42-7
Formule moléculaire C4H4O5
Poids moléculaire (g/mol) 132.07
Numéro MDL MFCD00002592
Clé InChI KHPXUQMNIQBQEV-UHFFFAOYSA-N
Synonyme oxalacetic acid, oxaloacetic acid, 2-oxosuccinic acid, oxaloacetate, ketosuccinic acid, oxosuccinic acid, 2-ketosuccinic acid, butanedioic acid, oxo, oxobutanedioic acid, oxalacetate
CID PubChem 970
ChEBI CHEBI:30744
Nom IUPAC Acide 2-oxobutanedioïque
SMILES C(C(=O)C(=O)O)C(=O)O
Spécification
Nom chimique ou matériau Oxalacetic acid
Point de fusion 161.0°C
Couleur Blanc
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 98%
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire HOOCCH2COCOOH
Quantité 25 g
Beilstein 03, 777
Merck Index 15, 7008
Informations sur la solubilité Solubility in water: soluble.
Poids de la formule 132.07
Pourcentage de pureté 98%
Forme physique Poudre cristalline fine