Learn More
Thermo Scientific™ Ensemble d’espaceurs et plaques en verre pour système de séquençage Owl™
Code produit. p-4528726 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Click to view available options
Type de produit:
Verre excentré
Hauteur (métrique):
0,32 cm
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 11997505
Marque: Thermo Scientific™ S2S43G
Utilisez les jeux d’espaceurs et les plaques en verre du système de séquençage Thermo Scientific™ Owl™ avec les systèmes de coulage de gel de séquençage Owl™.
Utilisez les jeux d’espaceurs et les plaques en verre du système de séquençage Thermo Scientific™ Owl™ avec les systèmes de coulage de gel de séquençage Owl™.
Plaques en verre pour cuve de séquence
• Plaque courte
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Description Verre cassé ; 43 cm (L) x 35 cm (l) x 0,18 po d’épaisseur
À utiliser avec (équipement) Système de séquençage Owl™
Hauteur (métrique) 0,32 cm
Longueur (métrique) 43 cm
Type de produit Verre excentré
Épaisseur (métrique) des dents 3/16 in.
Largeur (métrique) 35 cm